Merck
36753
PCB Nr. 4
analytical standard
Synonym(e):
2,2′-Dichlor-biphenyl, 2,2′-PCB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.10
EC Number:
215-648-1
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Ballschmiter Number:
4
Beilstein/REAXYS Number:
974158
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccccc1-c2ccccc2Cl
InChI
1S/C12H8Cl2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H
InChI key
JAYCNKDKIKZTAF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)