Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5870987
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCNc1nc(O)nc(NC(C)C)n1
InChI
1S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5(2)3)13-8(14)12-6/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13,14)
InChI key
NFMIMWNQWAWNDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Atrazine-2-hydroxy is a non-herbicidal, primary photoproduct obtained upon hydrolytic dechlorination of atrazine.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atrazin-2-hydroxy
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?