Direkt zum Inhalt
36154
Metamitron
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-triazin-5-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.21
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-349-3
Beilstein/REAXYS Number:
613129
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, NMR: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water (Karl Fischer)
mp
165-170 °C
suitability
passes test for identity (NMR)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1=NN=C(c2ccccc2)C(=O)N1N
InChI
1S/C10H10N4O/c1-7-12-13-9(10(15)14(7)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,11H2,1H3
InChI key
VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N
General description
Metamitron is a 1,2,4-triazine herbicide, which is yellow crystalline in nature and can easily degrade in soil to form stable metabolites. It can be prepared via reaction of N-acetyl-benzylhydrazone with hydroxylamine in the presence of potassium hydroxide in pyridine.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metamitron
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
41394-05-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)