Direkt zum Inhalt
34569
Propachlor-(isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Chlor-N-isopropyl-d7-acetanilid, N-Isopropyl-d7-N-phenyl-chloracetamid, Propachlor-d7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11D7H7ClNO
Molekulargewicht:
218.73
UNSPSC Code:
77101502
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
SMILES string
ClCC(N(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H14ClNO/c1-9(2)13(11(14)8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3/i1D3,2D3,9D
InChI key
MFOUDYKPLGXPGO-SCENNGIESA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)