Fortfahren mit
34551
Dichlorpropisooctyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,4-DP-isooctylester, 2-(2,4-Dichlorphenoxy)-propionsäure-isooctylester, Dichlorprop-isooctylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H24Cl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.28
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
EC Number:
249-110-2
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
InChI
1S/C17H24Cl2O3/c1-4-5-6-7-8-12(2)21-17(20)13(3)22-16-10-9-14(18)11-15(16)19/h9-13H,4-8H2,1-3H3
InChI key
RQRUQMZZBOQUNB-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)