Direkt zum Inhalt
33963
Alkohol-Standardlösung
3 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
3 mg/mL in H2O
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Set mit 10x1mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol-Standardlösung
Analyt
Beschreibung
  • Ethanol
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)