Merck
33626
Sulfanilamid
≥98% (calc. to the dried substance), solid, purum p.a.
Synonym(e):
p-Aminobenzensulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC6H4SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.20
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093202
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-563-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
511852
Assay:
≥98% (calc. to the dried substance)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfanilamid, puriss. p.a., ≥98% (calc. to the dried substance)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥98% (calc. to the dried substance)
form
solid
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
color
white to faint beige
mp
163-166 °C, 164-166 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
InChI key
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Sulfanilamid (p-Aminobenzensulfonamid) ist ein para-Amino-substituiertes Benzensulfonamid. Seine ortho-Mono- und Diiod-Derivate wurden synthetisiert.
Chemische Struktur: Sulfonamid
Application
  • Studie zu neuen Azo-Azomethin-Derivaten von Sulfanilamid: Synthese, Charakterisierung, spektroskopische, antimikrobielle, antioxidative und Antikrebsaktivität: Diese Studie untersucht neue Derivate von Sulfanilamid, die durch Diazoniumsalz-Reaktionen und Kupplung mit 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd synthetisiert wurden und liefert Erkenntnisse über ihre potenziellen antimikrobiellen, antioxidativen und Antikrebsaktivitäten (HS Al-Atbi, IJ Al-Assadi et al., 2020).
Packaging
33626-100G; 33626-6X100G
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilamid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)