Direkt zum Inhalt
33211-M
Ethylacetat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
EtOAc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-500-4
Beilstein/REAXYS Number:
506104
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
73 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
3 (20 °C, vs air)
vapor pressure
73 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
801 °F
expl. lim.
2.2-11.5 %, 38 °F
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.001% non-volatile matter, ≤0.0045% free acid (as CH3COOH), ≤0.05% water (Karl Fischer), ≤0.1% ethanol (GC), ≤0.1% isobutylalcohol, ≤0.1% methanol, ≤0.1% methyl acetate
color
APHA: >10
refractive index
n20/D 1.3710-1.3730, n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(C)=O
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, B: ≤0.02 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sn: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
suitability
passes test for reaction against H2SO4
format
neat
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylacetat (EtOAc) ist eine organische Verbindung mit einem charakteristischen süßen Geruch. Es wird häufig als Beschichtungslösungsmittel für Farben und Lacke verwendet. Es wird auch als Extraktionslösungsmittel und Reagens in vielen pharmazeutischen Industrieanwendungen eingesetzt.
Application
Ethylacetat kann wie folgt verwendet werden:     
  • Als Reaktant zur Synthese von Zimtacetat über die Lipase-katalysierte Transveresterungsreaktion zwischen Ethylacetat und Zimtalkohol.      
  • Als Reaktionsmedium zur Synthese des festen Elektrolyten Li3PS4 durch die Reaktion zwischen Li2S und P2S5.      
  • Als Lösungsmittel bei der Synthese von 6-O-Acetylglycosid über selektive Acetylierung von Kohlenhydraten in Gegenwart einer katalytischen Menge Schwefelsäure. 6-O-Acetylglycosid-Derivate können als Vorstufe für die Synthese von komplexen Oligosacchariden verwendet werden.      
  • Als Reaktant zur Herstellung von Geranylacetat durch Transveresterung von Geraniol.      
  • Als grünes Lösungsmittel bei der Festphasen-Peptidsynthese.
Features and Benefits
EtOAc ist ein umweltfreundliches Lösungsmittel/Reagens.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetat
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
26.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-3.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)