Direkt zum Inhalt
33206
Essigsäure
Analytical Reagent, ≥96%
Synonym(e):
Glacial acetic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
EC Number:
200-580-7
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506007
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.07 (vs air)
assay
≥96%
autoignition temp.
800 °F
quality
Analytical Reagent
expl. lim.
16 %, 92 °F, 4 %, 59 °F
impurities
≤0.0002% acetaldehyde, ≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.002% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
SMILES string
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
cation traces
Ag: ≤0.01 mg/kg, Al: ≤0.05 mg/kg, As: ≤0.01 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Be: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.2 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Ge: ≤0.05 mg/kg, K: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.02 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Ti: ≤0.1 mg/kg, Tl: ≤0.05 mg/kg, V: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Zr: ≤0.1 mg/kg
suitability
passes test for indifference to chromic acid
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Essigsäure
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
102.2 °F - closed cup
flash_point_c
39 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)