Quality Segment
grade
analytical standard, technical
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
50 μg/mL in acetone
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
−20°C
General description
Application
- Fish and shellfish using high performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FLD).
- Wastewater and sewage sludge using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonylphenol-diethoxylat -Lösung
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F
flash_point_c
-17 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
27176-93-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?