Fortfahren mit
32730
1,4-Diamino-anthrachinon
technical, ≥90% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.24
EC Number:
204-922-6
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2216556
MDL number:
grade
technical
assay
≥90% (HPLC)
mp
~260 °C, 265-269 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(N)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
InChI key
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
644.0 °F - closed cup
flash_point_c
340 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)