Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC(C)(CC)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-12-15(3,5-2)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,4-7,12H2,1-3H3
InChI key
QQKQQJZGUCFUPP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in river sediment samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
52427-13-1
52427-13-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?