Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C413C6H9ClN4O2S
Molekulargewicht:
290.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+4
SMILES string
CC#CC#CC#CC#CC#CC.N[13c]1[13cH][13cH]c(c([13cH]1)C#CC#CC#CC#CC#CC#C)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)nn2
General description
Chemical structure: sulfonamide
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?