Merck
32541
[D-Asp3, (E)-Dhb7]-Microcystin-RR -Lösung
10 μg/mL in methanol, analytical standard
Synonym(e):
MCYST-AspDhbRR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C48H73N13O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1024.17
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)C[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)\C(NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)=C/C)C(O)=O
InChI
1S/C48H73N13O12/c1-7-31-42(66)55-29(5)41(65)59-34(16-12-22-54-48(51)52)44(68)61-36(46(71)72)25-39(63)57-33(15-11-21-53-47(49)50)43(67)58-32(28(4)40(64)60-35(45(69)70)19-20-38(62)56-31)18-17-26(2)23-27(3)37(73-6)24-30-13-9-8-10-14-30/h7-10,13-14,17-18,23,27-29,32-37H,11-12,15-16,19-22,24-25H2,1-6H3,(H,55,66)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,67)(H,59,65)(H,60,64)(H,61,68)(H,69,70)(H,71,72)(H4,49,50,53)(H4,51,52,54)/b18-17+,26-23+,31-7+/t27-,28-,29+,32-,33-,34-,35+,36+,37-/m0/s1
InChI key
JIVQGWHGELHXHV-UTGMKIGISA-N
General description
Microcystin is a type of toxin which can adversely affect human health. It is released by cyanobacteria and is commonly found in fresh water sources.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
[D-Asp3, E-Dhb7]-Microcystin-RR may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in:
  • Raw water and drinking water samples by ultra-high pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
  • Water samples, Planktothrix cultures and European crayfish by LC-MS.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)