Direkt zum Inhalt
32385
4-Acetamido-d3-antipyrin
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-acetamid-2,2,2-d3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13D3H12N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.30
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)/i2D3
InChI key
OIAGWXKSCXPNNZ-BMSJAHLVSA-N
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)