Merck
32179
Albendazol-sulfon-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
[5-(Propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbaminsäure-(methyl-d3)-ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12D3H12N3O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.35
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
O=C(OC([2H])([2H])[2H])NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(CCC)(=O)=O)=C2
InChI
1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
InChI key
CLSJYOLYMZNKJB-BMSJAHLVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)