Merck
32163
Cyclopentylalbendazol
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(5-Cyclopentansulfanyl-1H-benzoimidazol-2-yl)-carbaminsäure-methylester, [5-(Cyclopentylthio)-1H-benzimidazol-2-yl]-carbaminsäure-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.37
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
SMILES string
O=C(NC1=NC2=C(N1)C=CC(SC3CCCC3)=C2)OC
InChI
1S/C14H17N3O2S/c1-19-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)20-9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
InChI key
OMWVEUDQOPUZNX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)