Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18D9H20NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.94
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)COc1ccccc1C2CCCC2)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C18H29NO2.ClH/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14;/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
ITZWQFLTSRCDPC-KYRNGWDOSA-N
General description
(±)-Penbutolol-(tert-butyl-d9) hydrochloride (CAS: 1346605-01-3) belongs to the VETRANAL product line of high purity veterinary drug standards used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?