Merck
31639
2,4-Diamino-anisol -sulfat (Salz) Hydrat
analytical standard
Synonym(e):
4-Methoxy-m-phenylendiamin -sulfat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H3(NH2)2·H2SO4·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.25 (anhydrous basis)
EC Number:
254-323-9
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8397141
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
192 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc(N)cc1N
InChI
1S/C7H10N2O.H2O4S.H2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9;1-5(2,3)4;/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI key
JAYRYWNGILOCLN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123333-56-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)