Merck
31603
2,2-Diethoxy-acetamid
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Glyoxylsäureamid-diethylacetal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2O)2CHCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
EC Number:
262-647-7
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1760414
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
mp
76-78 °C (lit.), 78-80 °C
SMILES string
CCOC(OCC)C(N)=O
InChI
1S/C6H13NO3/c1-3-9-6(5(7)8)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H2,7,8)
InChI key
DSKGWFQMJHBHRT-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Building block for heterocyclic compounds
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)