Merck
31557
Heptachlor-endo-epoxid -Lösung
100 μg/mL in methanol, PESTANAL®, analytical standard, isomer A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5Cl7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
8068917
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12O[C@]1([H])[C@@]3([H])[C@@]([H])([C@H]2Cl)C4(Cl)C(Cl)=C(Cl)C3(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C10H5Cl7O/c11-3-1-2(4-5(3)18-4)9(15)7(13)6(12)8(1,14)10(9,16)17/h1-5H/t1-,2+,3+,4+,5-,8?,9?/m0/s1
InChI key
ZXFXBSWRVIQKOD-BDMWXGRVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)