Merck
30673
Thiacloprid-(Thiazolidinring-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Thiacloprid-d4, [3-(6-Chlor-3-pyridinylmethyl)-2-thiazolidin-d4-yliden]-cyanamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10D4H5ClN4S
Molekulargewicht:
256.75
MDL number:
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
isotopic purity
≥95 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
SMILES string
ClC1=CC=C(CN2C([2H])([2H])C([2H])([2H])S/C2=N\C#N)C=N1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10-/i3D2,4D2
InChI key
HOKKPVIRMVDYPB-NPNQNPJSSA-N
General description
Find more information here: Neonicotinoids
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)