Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H4(CO2C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
EC Number:
216-321-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2049509
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥97.0% (GC)
contains
~0.05% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
refractive index
n
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
General description
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate undergoes ring-opening addition reactions with various nucleophilic reagents.
Other Notes
Review of electrophilic cyclopropanes
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?