Merck
29062
Di-μ-chloro-bis-[1,5-cyclooctadien-rhodium(I)]
Synonym(e):
1,5-Cyclooctadien-rhodium(I)-chlorid Dimer, Bis-(1,5-cyclooctadien)-dirhodium(I)-dichlorid, Rhodium(I)-chlorid 1,5-Cyclooctadien Komplex Dimer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H24Cl2Rh2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
493.08
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
~255 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Rh].Cl[Rh].C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)