Merck
28943
Andrade Pepton-Wasser, Vegiton
suitable for microbiology
Synonym(e):
Peptonwasser Andrade, Vegiton, Vegiton Andrade Peptonwasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
clinical testing
food and beverages, microbiology
suitability
Providencia spp., nonselective and differential for Citrobacter spp., nonselective and differential for Enterobacter spp., nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Klebsiella spp., nonselective and differential for Proteus spp., nonselective and differential for Salmonella spp., nonselective and differential for Shigella spp., nonselective and differential for Yersinia spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
Application
Anadrade Pepton-Wasser ist ein Basalmedium, dem verschiedene Kohlenhydrate hinzugefügt werden können, um die entsprechenden Fermentationsreaktionen zu untersuchen. Eignet sich inbesondere für Enterobakteriaceen. Medien aus der Vegiton-Reihe enthalten keine tierische Ausgangsstoffe.
Other Notes
Komponenten (g/L):
Andrade-Inikator 0.1
Pepton (pflanzlich) 10.0
Natriumchlorid 5.0
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)