Merck
28100
Sigma-Aldrich
Crotylbromid
technical, mixture of cis- and trans-isomers (~1:5), cis+trans, ~85% (GC)
Synonym(e):
cis,trans-1-Brom-2-buten
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.00
Beilstein:
1361394
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical
Assay
~85% (GC)
Enthält
silver wool as stabilizer
Verunreinigungen
~15% 3-bromo-1-butene
Brechungsindex
n20/D 1.480 (lit.)
n20/D 1.480
bp
97-99 °C (lit.)
Dichte
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChIKey
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)