Merck
274046
Benzoesäure-(2-chlor-5-methyl-4-nitroanilid)
technical grade, 80%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CONHC6H2(Cl)(CH3)NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.70
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical grade
assay
80%
mp
135 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11ClN2O3/c1-9-7-12(11(15)8-13(9)17(19)20)16-14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3,(H,16,18)
InChI key
FSQMLSBGODTGQF-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)