Merck
26286
Hamilton® SampleLock Spritze
1005SL, volume 5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
syringe type Sample Lock
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81556
needle L
51 mm (2 in.)
volume
5 mL
General description
  • Ein Drehventil schließt die Probe in der Spritze ab
  • Eine Kolbensicherung vermeidet den Verlust von Probenmaterial und verhindert, dass der Kolben bei höheremDruck herausgeschossen wird
  • Anschluß an "male" oder "female" Luer-Fittings möglich
  • Interne Standards können durch den Ventilanschluß zu der, in der Spritze gehaltenen Probe, gegeben werden.
Other Notes
Wir empfehlen Ersatznadel Nr. 20798 (22s ga) für die 1705SL-, 1710SL-, & 1725SL-Spritzen; Nr. 20799 (22 ga) für die größeren Spritzen. Stempel sind für die 1705SL- (Nr. 26152-U) & 1710SL-(Nr. 26154)Spritzen erhältlich.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® SampleLock Spritze
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)