Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.55
EC Number:
226-201-5
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
115993
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
purum
assay
≥97.0% (T)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
UAWMVMPAYRWUFX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This product has been replaced by 156353-ALDRICH | 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid 99%
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?