Merck
25121
(Chlormethyl)-dimethyl-pentylsilan
purum, ≥97.0% (GC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19ClSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1847349
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
bp
75-76 °C/22 mmHg (lit.)
SMILES string
CCCCC[Si](C)(C)CCl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)