Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
EC Number:
211-162-9
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical
assay
≥97.0%
form
solid
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumacetat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?