Merck
24585
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700
1701N, volume 10 μL, needle size 26s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE plunger tip, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
needle size
26s ga (side-port)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80039
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
storage temp.
2-8°C
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)