Fortfahren mit
239291
Natriumdichromat Dihydrat
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Natriumbichromat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2Cr2O7 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.00
EC Number:
234-190-3
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
product line
ReagentPlus®
assay
99%
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
91 °C (lit.)
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
InChI key
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdichromat Dihydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7789-12-0
CAS No.
7789-12-0
CAS No.
7789-12-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)