Merck
236381
Ethanolamin -hydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
2-Amino-ethanol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCH2CH2OH · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.54
EC Number:
217-900-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3542892
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99%
mp
82-84 °C (lit.)
SMILES string
NCCO.[H]Cl
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)