Wichtige Dokumente
23240
4-Nitrophenylchlorformat
purum, ≥97.0% (AT)
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-chlorformiat
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥97.0% (AT)
bp
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-82 °C
77-79 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
InChIKey
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)