Direkt zum Inhalt
Merck

21510

εε-Caprolacton

purum, ≥99.0% (GC)

Synonym(e):

2-Oxepanon, 6-Caprolactonmonomer, 6-Hexanolacton

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
EC Number:
207-938-1
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
106919
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


vapor density

3.9 (vs air)

vapor pressure

0.01 mmHg ( 20 °C)

grade

purum

assay

≥99.0% (GC)

refractive index

n20/D 1.463

bp

97-98 °C/15 mmHg (lit.)

density

1.03 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES string

O=C1CCCCCO1

InChI

1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2

InChI key

PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N

Gene Information

human ... CYP1A2(1544)



Still not finding the right product?

Explore all of our products under εε-Caprolacton


pictograms

Exclamation mark

signalword

Warning

hcodes

Hazard Classifications

Eye Irrit. 2

Lagerklasse

10 - Combustible liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

228.2 °F - closed cup

flash_point_c

109 °C - closed cup

ppe

Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen