Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-072-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
autoignition temp.
1400 °F
resistivity
2.6548 μΩ-cm
particle size
<75 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?