Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type RN (removable needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84880
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
General description
- Ideal für korrosive, radioaktive und sterile Materialien
- Der abnehmbare Griff minimiert die Übertragung von Körperwärme auf die Probe, wodurch die Spritze einfach zu handhaben ist
- Genau und reproduzierbar innerhalb ±1%
- Kann vor Ort repariert werden
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1800
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?