Merck
211885
Darrow Rot
certified by the BSC, Dye content ≥65 %
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H13N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.31
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
certified by the BSC
form
powder
composition
Dye content, ≥65%
λmax
502 nm
ε (extinction coefficient)
13100 at 255 nm in 50% ethanol, 9300 at 498 nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CC(=O)Nc1ccc2N=C3C(Oc2c1)=CC(=N)c4ccccc34
InChI
1S/C18H13N3O2.ClH/c1-10(22)20-11-6-7-15-16(8-11)23-17-9-14(19)12-4-2-3-5-13(12)18(17)21-15;/h2-9,19H,1H3,(H,20,22);1H
InChI key
CJHKAKZHZRBAGI-UHFFFAOYSA-N
Application
Zertifiziert für die Färbung von Nervenzellkörpern in Paraffin oder gefrorenen Schnitten von Formalin fixiertem Gehirn oder Rückenmark.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)