Merck
20973
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1700
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE plunger tip, bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80200
needle L
51 mm (2 in.)
volume
25 μL
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
Hamilton syringe was used in sampling chlorinated compounds into headspace test bottle and in headspace internal standard bottle, for analysis using GC-ECD.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)