Merck
192503
10-Methyl-9(10H)-acridon
99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-948-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99%
mp
204-207 °C (lit.)
SMILES string
CN1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
InChI
1S/C14H11NO/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14(16)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3
InChI key
XUVKSPPGPPFPQN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)