Merck
18105
3-Brom-1,2-propandiol
technical, ≥96% (GC)
Synonym(e):
α-Glycerinbromhydrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2BrCHOHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.99
EC Number:
225-186-2
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1719124
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
assay
≥96% (GC)
refractive index
n20/D 1.518
bp
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Protecting group reagent for carbonyl functions.; The bromomethylethylene ketals can be cleaved under neutral conditions
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)