Merck
18018
Allyl-Cyclohexanpropionat
analytical standard
Synonym(e):
2-Propenyl-3-cyclohexylpropanoat, Allyl-3-cyclohexylpropionat, Cyclohexanpropansäure-2-propen-1-ylester, Cyclohexanpropionsäure-allylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H11CH2CH2CO2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
220-292-5
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
91 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C=CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2,11H,1,3-10H2
InChI key
TWXUTZNBHUWMKJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
222.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
106 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)