Merck
17137
CPC-Selektiv-Zusatz
powder, for Vibrio spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
Vibrio selective media, CPC Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171614
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
sterile
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Vibrio spp.
General description
CPCSelective Supplement is a sterile powder designed for microbiologicalapplications. It is specifically formulated for the selective isolation andenumeration of Vibrio species from food samples.
Application
Zur selektiven Isolierung und Auszählung von Vibrio-Spezies aus Nahrungsmitteln.
Preparation Note
  • The supplement is added to CPC Agar (Base) for enhanced selectivity and differentiation of Vibrio spp.
  • Preparation involves dissolving the medium and supplement under sterile conditions.
Other Notes
(pro Vial; ausreichend für 500 mL Medium)
Colistinmethan-sulfonat 63 mg; Polymyxin B-sulfat 9 mg
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)