Fortfahren mit
16316
Türkischrotöl Natriumsalz
suitable for microscopy
Synonym(e):
Rizinusöl, sulfatiert, Sulforicinolat Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
30 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
269-123-7
NACRES:
MA.02
MDL number:
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
anionic
Quality Segment
assay
100%
impurities
16-20% water (Karl Fischer)
pH
7-8 (10%)
suitability
suitable for microscopy
Other Notes
Während langer kalter Wetterperioden und während einer Lagerung bei niedrigen Temperaturen können in Einzelfällen Eintrübung oder Kristallisierung auftreten. Diese können ohne jeden Qualitätsverlust durch Umrühren und vorsichtiges Erwärmen auf 40 °C beseitigt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
389153C9523204447
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
assay
100%
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.99% trace metals basis
description
anionic
description
-
description
anionic
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
16-20% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
7-8 (10%)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)