Über diesen Artikel
grade
puriss.
assay
98-101% (calc. to the dried substance)
form
solid
quality
meets analytical specification of Ph Eur., BP
impurities
acidic and alkalic reac. substances, in accordance, related subst., in accordance, residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105 °C
mp
261-263 °C (lit.)
solubility
acetone: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
suitability
in accordance for appearance of solution
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolphthalein
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-09-8
77-09-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?