Merck
14135
Chlorantraniliprol-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonym(e):
3-Brom-4′-chlor-1-(3-chlor-2-pyridyl)-2′-methyl-6′-(methyl-d3-carbamoyl)-pyrazol-5-carboxanilid, 3-Brom-N-[4-chlor-2-methyl-6-[(methyl-d3-amino)-carbonyl]-phenyl]-1-(3-chlor-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-carboxamid, Chlorantraniliprol-d3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18D3H11BrCl2N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
486.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
220-240 °C
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=CN=C1N2N=C(Br)C=C2C(NC3=C(C(NC([2H])([2H])[2H])=O)C=C(Cl)C=C3C)=O
InChI
1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)/i2D3
InChI key
PSOVNZZNOMJUBI-BMSJAHLVSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)