Über diesen Artikel
vapor density
2.07 (vs air)
grade
puriss.
assay
≥99%
pH
4-6 (20 °C, 5%)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤10 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤100 mg/kg, Cu: ≤20 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Pb: ≤20 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChI key
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickel(II)-sulfat Hexahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10101-97-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?