Merck
13490
N-Isopropylbenzylamin
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
N-Benzylisopropylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2NHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.23
EC Number:
203-067-6
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2638437
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.502
bp
200 °C (lit.)
density
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)NCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
InChI key
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Isopropylbenzylamin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)