Direkt zum Inhalt
13023
Lithiumnitrat
≥95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
LiNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.95
EC Number:
232-218-9
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95%
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
264 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg
SMILES string
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumnitrat
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)